Documents
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.633 (lit.)
Point d'ébullition
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)