Principaux documents
522961
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenesulfonic acid solution
50 wt. % in heptane
Synonyme(s) :
DNNSA
About This Item
Formule linéaire :
(C9H19)2C10H5SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Concentration
50 wt. % in heptane
Indice de réfraction
n20/D 1.465
Point d'ébullition
94-99 °C
Solubilité
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Densité
0.852 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
Application
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings