Principaux documents
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
98-101 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonamide
Chaîne SMILES 
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
Clé InChI
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable