Principaux documents
521795
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalonitrile
99%
10 G
226.00 CHF
226.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
226.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3-1,2-(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
226.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Pf
119-121 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-2-3-8(5-10)9(4-7)6-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
MDXGRFMFORMPGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable