Principaux documents
516783
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
59-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(OCC)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-5-6-11(14-4-2)9(7-10)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UGNJILDLOHTRMK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The preparation of some heteroaromatic and aromatic aldehydes.
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 240-251 (2000)
Huarui He et al.
Analytica chimica acta, 611(2), 197-204 (2008-03-11)
This article describes the design, synthesis and characterization of an optical sensor suitable for practical measurement of ionized calcium in serum and whole blood samples. The key to the development of this sensor is the identification of a chemically very