Principaux documents
514047
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Synonyme(s) :
(2,3-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xueshu Li et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16402-16410 (2017-05-26)
Nineteen polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, such as 2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (PCB 84), display axial chirality because they form stable rotational isomers, or atropisomers, that are non-superimposable mirror images of each other. Although chiral PCBs undergo atropselective biotransformation and atropselectively alter biological processes