Documents
513164
Sigma-Aldrich
Iodopyrazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.655 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
Densité
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Clé InChI
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)