Key Documents
511889
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Densité
1.441 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-5(8(10,11)12)1-2-7(6)13-4-14/h1-3H
Clé InChI
NEURYOYRKPFLKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup