510459
2,6-Dichloroiodobenzene
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc(Cl)c1I
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Clé InChI
ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as a starting material in the multi-step synthesis of:
- cupped oxacyclophanes
- cuppedophanes
- cappedophanes
- m-terphenyls
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable