Principaux documents
499471
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo[(3,5-difluorophenyl)methyl]zinc
50 ML
415.00 CHF
415.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
415.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
415.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.982 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GCVAILFVPCDSSW-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup