Principaux documents
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide, sulfated
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
1 G
224.00 CHF
224.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
224.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
224.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Dimension de pores
18 Å pore (mesoporous)
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
Clé InChI
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable