Principaux documents
493031
Sigma-Aldrich
Phenacetin-ethoxy-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(4-Ethoxy-2-13C-phenyl)acetamide
500 MG
958.00 CHF
958.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
958.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4OCH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
958.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pf
134-136 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(OC[13CH3])cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1+1
Clé InChI
CPJSUEIXXCENMM-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup