Principaux documents
492493
Sigma-Aldrich
DL-Pipecolinic acid-(carboxy-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Piperidinecarboxylic acid-(carboxy-13C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i6+1
Clé InChI
HXEACLLIILLPRG-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable