Principaux documents
49157
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone
≥97.0%
Synonyme(s) :
2-Oxocyclohexane-2-propionitrile, 3-(2-Oxocyclohexyl)propionitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
Clé InChI
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone, also known as 3-(2-oxocyclohexyl)propionitrile, is an α-substituted cyclohexanone. It reacts with BrF3(bromine trifluoride) to form the corresponding oxadecaline.[1]
Application
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone may be used in the synthesis of 4-keto-nona-1,9-dioic acid by reacting with hydrogen peroxide.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Katritzky AR and Talyor RJK
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2986-2986 (2004)
Purich DL
Enzyme Kinetics and Mechanism, Part F, 354, 109-109 (2002)