Principaux documents
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-d15
98 atom % D
500 MG
991.00 CHF
991.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
991.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(C2D5)2C6D3ND2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
991.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+15
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
Clé InChI
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115.00 °C - closed cup