Principaux documents
491195
Sigma-Aldrich
1-Bromotridecane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Tridecyl-1,1,2,2-d4 bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CD2CD2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3/i12D2,13D2
Clé InChI
BFDNZQUBFCYTIC-IDPVZSQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup