Principaux documents
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propanedioic-1,3-13C2 acid
250 MG
402.00 CHF
402.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
402.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH2(13CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
402.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
341.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
172.00 °C - closed cup