Documents
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methylene-13C iodide
About This Item
Formule linéaire :
13CH2I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
68 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
6 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
Clé InChI
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup