488488
Carbon-13C tetrachloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tetrachloromethane-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
Clé InChI
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable