Documents
488585
Sigma-Aldrich
Cholesterol-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C25H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.64
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
147-149 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ricquita D Pollard et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15496-15511 (2015-05-08)
Studies in human populations have shown a significant correlation between procollagen C-endopeptidase enhancer protein 2 (PCPE2) single nucleotide polymorphisms and plasma HDL cholesterol concentrations. PCPE2, a 52-kDa glycoprotein located in the extracellular matrix, enhances the cleavage of C-terminal procollagen by