Principaux documents
488305
Sigma-Aldrich
Butane-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2CH2CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
2.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.6 psi ( 37.7 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
−0.5 °C (lit.)
Pf
−138 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
Standard 500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 17 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable