Documents
488151
Sigma-Aldrich
Trimethylphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5P(CH3)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1