Principaux documents
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
Clé InChI
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable