Principaux documents
487023
Sigma-Aldrich
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Ag13C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
Clé InChI
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable