Principaux documents
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable