Principaux documents
483400
Sigma-Aldrich
4-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
pb
108 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-10-5-7-11(8-6-10)12-9-13/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Glenn E Schafe et al.
The European journal of neuroscience, 22(1), 201-211 (2005-07-21)
Nitric oxide (NO) has been widely implicated in synaptic plasticity and memory formation. In studies of long-term potentiation (LTP), NO is thought to serve as a 'retrograde messenger' that contributes to presynaptic aspects of LTP expression. In this study, we