Principaux documents
483281
Sigma-Aldrich
Chromium(III) bromide hexahydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CrBr3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
powder
Pf
79 °C (lit.)
Densité
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges