483257
Arsenic(V) oxide
99%
Synonyme(s) :
Arsenic pentoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5/c3-1(4)7-2(5)6
Clé InChI
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges