480487
2,5-Dichlorohydroquinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
168-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)c(O)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Clé InChI
AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges