480355
Poly(dimethylsiloxane), monohydroxy terminated
average Mn ~4,670
Synonyme(s) :
Terminated PDMS Polymer
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~4,670
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Viscosité
~79 cSt(25 °C)(lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(O)O.CCCC[Si](C)(C)O.C[Si](C)(O)CCCOCCO
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.