Principaux documents
47738
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
≥97.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.40
Beilstein:
7041232
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Activité optique
[α]20/D −20±1°, c = 1% in chloroform
Pf
129-133 °C (lit.)
129-133 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
Clé InChI
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable