Principaux documents
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.665 (lit.)
Point d'ébullition
231-233 °C (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
Clé InChI
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)