487376
3-Nitrophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
57-60 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-2-6(4-7)8-5-12/h1-4H
Clé InChI
OEZXLKSZOAWNJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following thiourea derivatives:
- N-[(3-chlorophenyl)methyl]-N′-(3-nitrophenyl)thiourea
- N-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)methyl]-N′-(3-nitrophenyl)thiourea
- R/S-N-[6-chlorochroman-4-yl]-N′-(3-nitrophenyl)thiourea
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges