Principaux documents
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nβ-Alloc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.42
Beilstein:
9161065
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.5% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clé InChI
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable