Key Documents
475211
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
Synonyme(s) :
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)tungsten, Tungstenocene dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10Cl2W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
>350 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable