Documents
512559
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
About This Item
Formule linéaire :
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Composition
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.6 (lit.)
Point d'ébullition
230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
Clé InChI
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup