Principaux documents
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
Clé InChI
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable