Principaux documents
471151
Sigma-Aldrich
5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
BPEN
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
85%
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
λmax
550 nm
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
Clé InChI
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
Application
An n-channel organic semiconductor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)