Documents
470783
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytripropoxide
98%
Synonyme(s) :
Vanadium(V) tripropoxide oxide
About This Item
Formule linéaire :
OV(OC3H7)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
Clé InChI
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Vanadium (V) oxytripropoxide (VOTP) is often used as a precursor for V2O5. It may be used to prepare vanadia-silica mixed electrically conductive sol-gels for electrochemical regeneration of reduced disodium salt (NADH) for biocatalysis.
Remarque sur l'analyse
Precursor for composite film electrodes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Electrochromic performance of sol?gel deposited V2O5:Ta films
Materials Science and Engineering, B, 138(2), 118-122 (2007)
Electrochemical Regeneration of NADH Using Conductive Vanadia-Silica Xerogels.
Siu E, et al.
Biotechnol. Progress, 23(1), 293-296 (2007)