470708
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Clé InChI
QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable