Principaux documents
470384
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Improved synthesis of 1, 4, 5, 8, 9, 12-hexaazatriphenylene.
Rogers DZ.
The Journal of Organic Chemistry, 51(20), 3904-3905 (1986)