Key Documents
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-valinol
98%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-valinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable