470058
D-Tyrosinol hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D +18°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
161-165 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Clé InChI
PNGCRFWYSRUQTB-DDWIOCJRSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable