Principaux documents
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1H-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl]
About This Item
Formule linéaire :
(C15H20O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de fusion
42 g/10 min (280°C/10kg)
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Température de transition
Tg 160 °C (DSC)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable