466433
1-Acetyl-1-cyclopentene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
70 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
SLNPSLWTEUJUGY-UHFFFAOYSA-N