463469
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
130-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
Clé InChI
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable