Documents
178586
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
99%
Synonyme(s) :
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic 2,3:5,6-dianhydride, Bicyclooctenetetracarboxylic dianhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
Clé InChI
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable