Principaux documents
462764
Sigma-Aldrich
Potassium bis(oxalato)platinate(II) dihydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.9% trace metals basis
Forme:
powder
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
Clé InChI
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves