Principaux documents
457655
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-alkylmethylsiloxane)
About This Item
Formule linéaire :
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(R)O]y, R = C16-C18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
20 °C (lit.)
Température de transition
softening point >23 °C
Solubilité
hydrocarbons, higher alcohols and fatty esters: soluble
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(O)O
Caractéristiques et avantages
Good lubricity and spreadability,
Forme physique
The copolymer is linear polysiloxane functionalized with (~32) branched and linear alkyl groups.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup