456896
(2-Aminobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
Application
- Intramolecular Wittig reaction
- Preparation of 2,3-disubstituted indoles
- Preparation of pyrrolocarbazoles as poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3